Merck
C3506
Sigma-Aldrich
シトシン
≥99%
別名:
4-アミノ-2-ヒドロキシピリミジン, 4-アミノピリミジン-2-(1H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3O
CAS番号:
分子量:
111.10
Beilstein:
2637
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES記法
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
InChI Key
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シトシンは次の用途で使用されています。
  • 核酸塩基溶液の調製に。
  • 全体的なメチル化率を推定するために実施する高速液体クロマトグラフィー(HPLC)
  • の標準物質として。
  • ヌクレオシド5′―三リン酸(NTP)合成における
  • 精製のため。
生物化学的/生理学的作用
シトシンは、グアニンを含む塩基対と3つの水素結合を形成するピリミジンです。シトシンはヌクレオシドシチジンを形成し、ヌクレオシドシチジンはリン酸化されてシチジン5′一リン酸(CMP)、シチジン5′二リン酸(CDP)およびシチジン5′三リン酸(CTP)となります。
シトシン(C)は、アデニン、グアニン、およびチミン(RNAではウラシル)とともに、DNAおよびRNAに含まれる4つの主要な塩基の1つです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3506-25G:
C3506-BULK:
C3506-10G:
C3506-1G:
2530072:
C3506-VAR:
C3506-5G:
C3506-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ウリジン ≥99%
Sigma-Aldrich
U3750
ウリジン
チミン suitable for cell culture, BioReagent
Sigma-Aldrich
T0895
チミン
シトシン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000676
シトシン
Deuterated nucleotides as chemical probes of RNA structure: a detailed protocol for the enzymatic synthesis of a complete set of nucleotides specifically deuterated at ribose carbons
Azad R, et al.
ScienceOpen Research (2015)
Encyclopedia of Genetics (2001)
Nucleobase sensing using highly-sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy templates comprising organic semiconductor peptide nanotubes and metal nanoparticles
Almohammed S, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 24, 100287-100287 (2019)
Transition from somatic embryo to friable embryogenic callus in cassava: dynamic changes in cellular structure, physiological status, and gene expression profiles
Ma Q, et al.
Frontiers in Plant Science, 6, 824-824 (2015)
Akira Ono et al.
Chemical Society reviews, 40(12), 5855-5866 (2011-08-10)
Pyrimidine base pairs in DNA duplexes selectively capture metal ions to form metal ion-mediated base pairs, which can be evaluated by thermal denaturation, isothermal titration calorimetry, and nuclear magnetic resonance spectroscopy. In this critical review, we discuss the metal ion
資料
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.