Merck
1087202
USP
D-サッカリン酸カルシウム 四水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-グルカル酸 カルシウム塩, D-グルカル酸カルシウム, D-サッカリン酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥63,800
¥63,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥63,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8CaO8 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
320.26
Beilstein:
3821334
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥63,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcium saccharate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChI Key
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
D-サッカラート(D-グルカル酸)は、ペルオキシ亜硝酸による損傷レベルでのその潜在的な抗がん特性および抗酸化特性を調べるために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
グルカル酸カルシウムは、多数の果物(リンゴ、柑橘類)やアブラナ科の野菜の構成要素です。一部のホルモン依存性の乳がん、前立腺がん、および大腸がんにおいて上昇する第2相酵素であるβ-グルクロニダーゼを阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1087202-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)