Merck
SMB00280
Sigma-Aldrich
Dマンヌロン酸ナトリウム
≥90% (HPLC)
別名:
D-マンヌロン酸 ナトリウム, マンヌロン酸ナトリウム, モノマンヌロン酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥74,600
¥74,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥74,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NaO7
CAS番号:
分子量:
216.12
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
¥74,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](O)[C@H]1O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1?,2-,3+,4?,6+;/m0./s1
InChI Key
MSXHSNHNTORCAW-NMRVOGSPSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 免疫抑制特性を持つ新しい非ステロイド性抗炎症薬である β-d-マンヌロン酸が、関節リウマチ患者の IL17、RORγt、IL4、および GATA3 遺伝子発現に及ぼす影響。: この研究では、関節リウマチにおける炎症と免疫反応に関連する遺伝子発現に対する β-d-マンヌロン酸の影響を調べ、抗炎症薬としての使用を示唆しています (Barati et al., 2017)。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00280-BULK:
SMB00280-10MG:
SMB00280-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magda Dudek et al.
Nucleic acids research, 48(14), 7786-7800 (2020-06-26)
Marine flavobacteria possess dedicated Polysaccharide Utilization Loci (PULs) enabling efficient degradation of a variety of algal polysaccharides. The expression of these PULs is tightly controlled by the presence of the substrate, yet details on the regulatory mechanisms are still lacking.