Merck
1274629
USP
2-クロロニコチン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-クロロ-3-ピリジンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥195,000
¥195,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥195,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
157.55
Beilstein:
119023
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥195,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flunixin
メーカー/製品名
USP
mp
176-178 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Flunixin Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Flunixin Meglumine
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1274629-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)