Merck
PHR2823
Supelco
Flunixin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Impurity B (Ph. Eur.), 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥75,600
¥75,600
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥75,600
About This Item
化学式:
CH3C6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
175.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥75,600
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000444
traceable to USP 1274630
APIファミリー
flunixin
フォーム
crystals
包装
pkg of 50 mg
mp
38-42 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2823-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)