Merck
1274607
USP
フルニキシンメグルミン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[[2-メチル-3-(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-3-ピリジンカルボン酸メグルミン塩, バナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11F3N2O2·C7H17NO5
CAS番号:
分子量:
491.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flunixin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI Key
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Flunixin meglumine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Flunixin Meglumine Granules
  • Flunixin Meglumine Injection
  • Flunixin Meglumine Paste
フルニキシンメグルミンは(IC50 = 1 nM) 、ウマの腸虚血、疝痛、内毒血症を管理する動物用医薬品として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
COX1、COX2およびPLA2のインヒビタ-です。非麻薬性の鎮痛薬、解熱剤、抗炎症薬です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1274607-300MG:
試験成績書(COA)