1269618
USP
Fenofibrate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, Fenofibric acid
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fenofibrate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Fenofibrate
- Fenofibrate Capsules
- Fenofibrate Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1269618-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ