Merck
1269505
USP
フェノプロフェン カルシウム塩 二水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Fenoprofen calcium salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥53,500
¥53,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥53,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H26CaO6 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
558.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥53,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fenoprofen
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ca].O(c2cc(ccc2)C(C)C(=O)O)c1ccccc1.O
InChI Key
TUWXDZBTJRWTMJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fenoprofen calcium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fenoprofen Calcium Tablets
  • Fenoprofen Calcium Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)