APIファミリー
eleutheroside
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2OC)C3OCC4C3COC4c5cc(c(c(c5)OC)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)OC)OC
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15?,16?,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29?,30?,33+,34+/m1/s1
InChI Key
FFDULTAFAQRACT-DVWYHDMESA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Tablets
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract
- Eleuthero Root and Rhizome Powder Capsules
- Eleuthero Root and Rhizome
- Eleuthero Root and Rhizome Powder
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1234680-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ