Merck
PHL89189
エロイテロシドB
phyproof® Reference Substance
別名:
(E)-4-[-3-ヒドロキシ-1-プロペニル]-2,6-ジメトキシフェニル-β-D-グルコピラノシド, シリンギン, メトキシコニフェリン, リグストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥99,200
¥99,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥99,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24O9
CAS番号:
分子量:
372.37
Beilstein:
97166
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥99,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
InChI Key
QJVXKWHHAMZTBY-GCPOEHJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89189-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)