安全性情報
1231706
USP
Powdered Echinacea Angustifolia Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Echinacea angustifolia extract
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥118,900
¥118,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥118,900
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥118,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
powdered echinacea extract
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Powdered Echinacea Angustifolia Extract USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Echinacea angustifolia
  • Echinacea Species Dry Extract Capsules
  • Echinacea Species Dry Extract Tablets
  • Echinacea Species Powder Capsules
  • Powdered Echinacea angustifolia
  • Powdered Echinacea angustifolia Extract
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1231706-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)