安全性情報
ARK2009
SAFC
Doxylamine Succinate
EP, USP
医薬品製造
別名:
Doxylamine Succinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O · C4H6O4
CAS番号:
分子量:
388.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
51313431
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
EP
USP
品質水準
保管温度
room temp
SMILES記法
[N+H](CCOC(C)(c2ncccc2)c1ccccc1)(C)C.[O-]C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
ARK2009-10KG:
ARK2009-25KG:
ARK2009-BULK:
ARK2009-1KG:
ARK2009-5KG:
ARK2009-VAR:
ARK2009-20KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)