Merck
1191226
USP
ヒポキサンチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-ヒドロキシプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥195,000
¥195,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥195,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O
CAS番号:
分子量:
136.11
Beilstein:
5811
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥195,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
didanosine
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI Key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
ヒポキサンチンは、細菌、寄生虫(熱帯熱マラリア原虫、Plasmodium falciparum)、および動物の細胞を含む、さまざまな細胞培養用途向けの栄養補助剤です。ヒポキサンチンは、ハイブリドーマ技術で使用する選択培地の成分です。
Didanosine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Didanosine
  • Didanosine Delayed-Release Capsules
  • Didanosine for Oral Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1191226-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)