Merck
Y0002147
ヒポキサンチン
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6-ヒドロキシプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O
CAS番号:
分子量:
136.11
Beilstein:
5811
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
APIファミリー
mercaptopurine
メーカー/製品名
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI Key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
ヒポキサンチンは、細菌、寄生虫(熱帯熱マラリア原虫、Plasmodium falciparum)、および動物の細胞を含む、さまざまな細胞培養用途向けの栄養補助剤です。ヒポキサンチンは、ハイブリドーマ技術で使用する選択培地の成分です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)