1191000
USP
Dicyclomine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dicyclomine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
InChI Key
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Dicyclomine Hydrochloride Capsules
- Dicyclomine Hydrochloride Injection
- Dicyclomine Hydrochloride Oral Solution
- Dicyclomine Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
1191000-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ