スキップする
1612652
USP
シメチコン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-(トリメチルシリル)-ω-メチルポリ[オキシ(ジメチルシリレン)]と二酸化ケイ素の混合物, アンチフォームA, アンチフォームAF
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥59,600
この商品について
CAS番号:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,600
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
simethicone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Si](O[Si](C)(C)C)(OC)(C)C.[Si](=O)=O
InChI
1S/C6H18O2Si2.O2Si/c1-7-10(5,6)8-9(2,3)4;1-3-2/h1-6H3;
InChI key
AMTWCFIAVKBGOD-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
シメチコンは、完全にメチル化されており、式[–(CH32SiO–n]で表される繰り返し単位からなる直鎖シロキサンポリマーの混合物です。本ポリマーは、二酸化ケイ素とともに、式[(CH33–SiO]で示されるトリメチルシロキシ末端ブロック単位を用いてさらに安定化されます。
Application
規定されたUSP公定書の試験およびアッセイでの使用に適したシメチコンUSP標準品。
また、米国薬局方(USP)の各条に従い、IR法を用いたシメチコンの不純物分析用の標準溶液の調製に使用されています。
Analysis Note
本製品は検査および分析専用です。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
Other Notes
販売制限が適用される場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
134962616223171029942
USP
USP
1612652
シメチコン
USP
USP
1349626
イソマルト
USP
USP
1029942
Ammonium carbonate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
simethicone
API family
isomalt
API family
stevia
API family
ammonium carbonate
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf