Merck
Y0001745
グルコース一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-(+)-グルコース 一水和物, グルコース, デキストロース 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
750 MG
¥25,400
¥25,400
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
750 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glucose
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
D-グルコピラノース一水和物としても知られ、でんぷんに由来します。
アプリケーション
この欧州薬局方標準物質は、欧州薬局方に明記されている処方通りに使用することのみを目的としています。その他の使用法に対する適合性は保証の対象外であり、お客様がすべての責任を負います。この標準物質は、ヒトおよび動物への使用を意図していません。
欧州薬局方に準拠した使用が、以下の標準溶液(a)の調製において確立されています。
  • モノグラフ0178および0177に準拠した、グルコース一水和物およびグルコースの薄膜クロマトグラフィーによる特定(General text 2.2.27)、関連物質の試験、および液体クロマトグラフィーを用いたアッセイ(General text 2.2.29)
  • モノグラフ0209に準拠した、薄膜クロマトグラフィーによる抗凝固クエン酸グルコース溶液(ACD)および抗凝固リン酸グルコース溶液(CPD)の特定(General text 2.2.27)
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001745:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Glucose monohydrate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2761-2762 (2016)
Anticoagulant and Preservative solutions for human blood
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 1856-1858 (2020)
Glucose
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2758-2759 (2017)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf