1180004
USP
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
別名:
(+)-α-メチルフェネチルアミン ヘミ硫酸塩, デキストロアンフェタミン ヘミ硫酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dextroamphetamine
分子量
monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
InChI Key
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
遺伝子情報
human ... SLC18A2(6571)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Amphetamine Sulfate
- Amphetamine Sulfate Tablets
- Dextroamphetamine Sulfate
- Dextroamphetamine Sulfate Tablets
- Phenylpropanolamine Hydrochloride
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1180004-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.