安全性情報
1165204
USP
Decitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥114,000
¥114,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥114,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4O4
CAS番号:
分子量:
228.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥114,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
decitabine
包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N2(C=NC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI Key
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Decitabine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1165204-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)