Merck
1154900
USP
Cyclomethicone 6
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-ドデカメチルシクロヘキサシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥63,800
¥63,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥63,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H36O6Si6
CAS番号:
分子量:
444.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥63,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyclomethicone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
InChI Key
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cyclomethicone 6 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Cyclomethicone
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1154900-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)