Merck
235709
Sigma-Aldrich
オクタメチルトリシロキサン
98%
別名:
1,1,1,3,3,5,5,5-オクタメチルトリシロキサン, ジメチルビス(トリメチルシロキシ)シラン, ペンタメチル(トリメチルシリルオキシ)ジシロキサン, ペンタメチル(トリメチルシロキシ)ジシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥4,930
100 ML
¥18,700
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥4,930
100 ML
¥18,700
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
CAS番号:
分子量:
236.53
Beilstein:
1753063
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI Key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オクタメチルトリシロキサンは、一般にオクタメチルシクロテトラシロキサンと呼ばれ、シロキサンのカテゴリーに分類されます。さまざまな産業における溶媒、カップリング剤、表面張力調整剤などとして、さまざまな用途に使用されます。さらに、接着剤、結合剤、および潤滑剤の製造において重要な役割を果たします。
アプリケーション
オクタメチルトリシロキサンは、ペロブスカイトチタン酸バリウム逆オパール膜の製作に使用されるスチレンおよびポリジメチルシロキサン(PDMS)を良好に分散させるための溶媒として使用されます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
29 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235709-VAR:
235709-5ML:
235709-BULK:
235709-100ML:
235709-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juan Aspromonte et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(11), 2537-2544 (2020-02-18)
Most of the reported methods for the analysis of volatile methylsiloxanes focus on their environmental fate or possible health effects, aiming at trace level analysis by using direct injection gas chromatography. However, system contamination as carry over and side reactions
Hunter Elliott et al.
Nature cell biology, 17(2), 137-147 (2015-01-27)
In many cases, cell function is intimately linked to cell shape control. We used endothelial cell branching morphogenesis as a model to understand the role of myosin II in shape control of invasive cells migrating in 3D collagen gels. We
Edyta Słupek et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(2) (2021-01-10)
The paper presents the screening of 20 deep eutectic solvents (DESs) composed of tetrapropylammonium bromide (TPABr) and glycols in various molar ratios, and 6 conventional solvents as absorbents for removal of siloxanes from model biogas stream. The screening was achieved
Gregory T Hohensee et al.
Nature communications, 6, 6578-6578 (2015-03-07)
The thermal conductance of interfaces between metals and diamond, which has a comparatively high Debye temperature, is often greater than can be accounted for by two-phonon processes. The high pressures achievable in a diamond anvil cell (DAC) can significantly extend
Chiara Ingrosso et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(28), 15494-15505 (2015-07-08)
A novel UV-light-curable nanocomposite material formed of a methacrylic-siloxane resin loaded with 1 wt % oleic acid and 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate silane (OLEA/MEMO)-coated TiO2 nanorods (NRs) has been manufactured as a potential self-curing structural coating material for protection of monuments and
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf