Merck
235687
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルシクロトリシロキサン
98%
別名:
環状(D3)パーメチルシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H18O3Si3
CAS番号:
分子量:
222.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1 (vs air)
アッセイ
98%
形状
solid
bp
134 °C (lit.)
mp
50-64 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
InChI Key
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヘキサメチルシクロトリシロキサン(D3)は、次の合成に使用できます。
  • アニオン開環重合によるポリシロキサンの合成。        
  • パルスプラズマ援用化学気相成長法(PECVD)による薄膜の合成。このような薄膜には、絶縁生体材料としての用途があります。
  • 炭酸ジメチル処理により、アルカリ金属水酸化物触媒による脱オリゴマー化を介して得られる金属ジメトキシジメチルシランの合成。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
235687-25G:
235687-BULK:
235687-VAR:
235687-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anionic polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane with acetylacetone initiator to form telechelic polymer
Kumar A and Eichinger BE
Macromolecules, 23(26), 5358-5358 (1990)
A S Chawla
Biomaterials, 2(2), 83-88 (1981-04-01)
Silicone coated Celgard-2400 and Silastic membranes were prepared by plasma polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane. The adhesion of canine platelets and leucocytes was tested by passing whole blood from the anaesthetized mongrel dog in an ex-vivo shunt system. The silicone control Celgard
Living anionic polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane (D3) using functionalized initiation.
Elkins C L and Long T E
Macromolecules, 37(17), 6657-6659 (2004)
Robust block copolymer mask for nanopatterning polymer films.
Chao C C, et al.
ACS Nano, 4(4), 2088-2094 (2010)
Elisabetta Finocchio et al.
Chemosphere, 72(11), 1659-1663 (2008-07-08)
The decomposition of hexamethylcyclotrisiloxane (HMCTS) has been studied at room temperature and in the range 473-673 K over the surface of basic (CaO, MgO) and acidic oxides (Al(2)O(3), SiO(2)). Alumina allows the complete removal of HMCTS from synthetic biogases at