Merck
796859
Sigma-Aldrich
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-ドデカメチルシクロヘキサシロキサン
95%
別名:
Cyclohexadimethylsiloxane, Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecamethylhexacyclosiloxane, Dow Corning 246
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,190
¥11,190
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H36O6Si6
CAS番号:
分子量:
444.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,190
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
SMILES記法
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
InChI Key
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane(Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)) is widely used in the chemical industry. It is mainly used as a raw material for silicone gel, rubber, and resin [1]. It undergoes ring opening polymerization to obtain polydodecamethylcyclohexasiloxane polymer.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
796859-BULK:
796859-VAR:
796859-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Exposure to dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) affects the antioxidant response and gene expression of Procambarus clarkii
Hossain MM, et al.
Sustainability, 13(6), 3495-3495 (2021)
Maghnite-H+ as inorganic acidic catalyst in ring opening polymerization of dodecamethylcyclohexasiloxane
Kherroub DE, et al.
Silicon, 11(2), 1165-1173 (2019)