Merck
1112503
USP
クロロブタノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール ヘミ水和物, β,β,β-トリクロロ-tert-ブチルアルコール ヘミ水和物, アセトンクロロホルム, クロロブタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥63,800
¥63,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥63,800
About This Item
化学式:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
186.46
Beilstein:
878167
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥63,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorobutanol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI Key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorobutanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1112503-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)