安全性情報
1097986
USP
Cefprozil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[(Z)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥190,900
¥190,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥190,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O3S
CAS番号:
分子量:
240.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥190,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefprozil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1[C@H]2N(C(=C(C1)\C=C/C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2[N+H3]
InChI
1S/C10H12N2O3S/c1-2-3-5-4-16-9-6(11)8(13)12(9)7(5)10(14)15/h2-3,6,9H,4,11H2,1H3,(H,14,15)/b3-2-/t6-,9-/m1/s1
InChI Key
ZYLDQHILNOZKIF-OXLALJFOSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefprozil Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1097986-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)