APIファミリー
rosuvastatin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ca+2].Fc3ccc(cc3)c4nc(nc(c4\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C.Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
InChI Key
LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
包装
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ