1082967
USP
Butyl hexanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
butyl hexanoate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1082967-3X500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ