1078700
USP
ブプレノルフィン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
[5α,7α(S)]-17-(シクロプロピルメチル)-α-(1,1-ジメチルエチル)4,5-エポキシ-18,19-ジヒドロ-3-ヒドロキシ-6-メトキシ-α-メチル-6,14-エテノモルフィナン-7-メタノール 塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
buprenorphine
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
InChI Key
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Buprenorphine and Naloxone Sublingual Tablets
- Buprenorphine Compounded Buccal Solution, Veterinary
- Buprenorphine Hydrochloride
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1078700-50MG:4548173359922
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック