Merck
SML2506
Sigma-Aldrich
Regadenoson
≥98% (HPLC)
別名:
2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT-3146
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N8O5
CAS番号:
分子量:
390.35
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
InChI Key
LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
A2A-Adenosine receptor agonist; coronary vasodilator
Regadenoson (CVT-3146) is an A2A adenosine receptor agonist that is a coronary vasodilator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
SML2506-10MG:
SML2506-BULK:
SML2506-50MG:
SML2506-VAR:
試験成績書(COA)