Merck
1073004
USP
ビペリデン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-(5-ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エニル)-1-フェニル-3-(1-ピペリジニル)プロパン-1-オール 塩酸塩, アキネトン, アキノフィル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30ClNO
CAS番号:
分子量:
347.92
UNSPSCコード:
41116107
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CC3CC2C=C3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H
InChI Key
RDNLAULGBSQZMP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ビペリデン塩酸塩は抗パーキンソン病薬であり、非選択的ムスカリン受容体遮断薬です。あらゆるタイプのパーキンソン病(脳炎後パーキンソニズム、突発性パーキンソニズム、動脈硬化性パーキンソニズム)の補助的療法に用いられています。抗精神病薬療法まつわるパーキンソン徴候やパーキンソン症状を改善する目的にも広く用いられています。LD50はラットが750 mg/kg、イヌが340 mg/kgです。
Antiparkinsonian; non-selective muscarinic receptor antagonist.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1073004-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)