Merck
1043513
USP
アスパラギン 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-アスパラギン 一水和物, (S)-(+)-2-アミノスクシンアミド酸, (S)-2-アミノコハク酸 4-アミド, L-アスパラギン酸 4-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥69,940
¥69,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥69,940
About This Item
化学式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723527
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥69,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
asparagine
メーカー/製品名
USP
mp
233-235 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Asparagine monohydrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Asparagine
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1043513-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)