Merck
441597
Sigma-Aldrich
D-アスパラギン
99%, for peptide synthesis
別名:
(R)-2-アミノコハク酸4-アミド, (R)-2-アミノスクシンアミド酸, D-アスパラギン酸4-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.12
Beilstein:
1723526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
D-アスパラギン, 99%
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChI Key
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
441597-100G:
441597-25G:
441597-VAR:
441597-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two