スキップする
1035005
USP
trans-アネトール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-プロペニルアニソール, trans-1-メトキシ-4-(1-プロぺニル)ベンゼン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
4 x 0.5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥54,000
この商品について
化学式:
CH3CH=CHC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
148.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774229
¥54,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
anethole
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
天然のフェニルプロペン誘導体であり、癌細胞株に対して、低濃度ではエストロゲン様作用を示し、高濃度では細胞毒性を示します。細胞毒性は、trans-アネトールから4-ヒドロキシ-1-プロペニルベンゼンへの代謝に関連したものです。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
10368PHL89158PHR1218
trans-アネトール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1035005
trans-アネトール
trans-アネトール phyproof® Reference Substance
PHL89158
trans-アネトール
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1035005
mp
20-21 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
213.8 °F
引火点(°C)
101 °C
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
1035005-4X0.5ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1035005-4X0.5ML04061838670588