Merck
PHL89158
trans-アネトール
phyproof® Reference Substance
別名:
4-プロペニルアニソール, trans-1-メトキシ-4-(1-プロぺニル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
化学式:
CH3CH=CHC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
774229
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
天然のフェニルプロペン誘導体であり、癌細胞株に対して、低濃度ではエストロゲン様作用を示し、高濃度では細胞毒性を示します。細胞毒性は、trans-アネトールから4-ヒドロキシ-1-プロペニルベンゼンへの代謝に関連したものです。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL89158-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)