Merck
1034308
USP
アムリノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-アミノ-(3,4′-ビピリジン)-6(1H)-オン, イナムリノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,100
¥56,100
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3O
CAS番号:
分子量:
187.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,100
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amrinone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
InChI Key
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE3A(5139)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Amrinone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
単純な非配糖体の強心薬で、おそらくそのホスホジエステラーゼIII(PDE-III)阻害作用により働きます。[1]
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1034308-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)