certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1134153
APIファミリー
cilostazol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
package of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
InChI Key
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE3A(5139)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1503-1G:
PHR1503-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.