Merck
1027380
USP
2-クロロ-N,N-ジエチルエチルアミン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(ジエチルアミノ)エチルクロリド 塩酸塩, 2-クロロトリエチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥195,000
¥195,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥195,000
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2Cl · HCl
CAS番号:
分子量:
172.10
Beilstein:
3591991
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥195,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amiodarone
メーカー/製品名
USP
mp
208-210 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CCCl
InChI
1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1027380-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)