Merck
Z226963
Si Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Spherisorb® Si Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L3
製品種目
Spherisorb®
包装
pkg of 4 ea
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
適合性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Spherisorb is a registered trademark of Waters
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)