Merck
Y0002292
システム適合性A用シクロスポリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
シクロスポリンA, シクロスポリン, 抗生物質 S 7481F1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H111N11O12
CAS番号:
分子量:
1202.61
Beilstein:
3647785
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
ciclosporin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI Key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ciclosporin for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
強力な免疫抑制特性を有する真菌代謝物です。カルシニュ-リン (プロテインホスファタ-ゼ2B) を阻害するシクロスポリン-シクロフィリン複合体の形成を介して、T細胞シグナル伝達経路を阻害します。インタ-ロイキン1α、リポ多糖、TNFαにより誘導される一酸化窒素合成を阻害します。ミトコンドリアからのチトクロ-ムCの放出を遮断します。
強力な免疫抑制薬で、インタ-ロイキン1α、リポ多糖、TNFαにより誘導される一酸化窒素合成を阻害します。ミトコンドリアからのチトクロ-ムCの放出を遮断します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)