Merck
Y0002276
クロラゼプ酸 二カリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Clorazepate dipotassium salt, 7-Chloro-2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H11ClN2O4K2
CAS番号:
分子量:
408.92
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品Y0002276は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
APIファミリー
clorazepate
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)=NC(C(O[K])=O)C(N2)=O)=C1.[K]O
InChI
1S/C16H11ClN2O3.2K.H2O/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)19-14(16(21)22)15(20)18-12;;;/h1-8,14H,(H,18,20)(H,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCHSEDTUUKDTIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dipotassium clorazepate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)