APIファミリー
fluoxetine
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI Key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | BP797 | F0253030 | Y0001453 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
API family fluoxetine | API family fluoxetine | API family fluoxetine | API family duloxetine |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ