Merck
SU860213
Supelco
2in1キット、ポリプロピレン製スクリューキャップおよびセプタム付きバイアル
pkg of 100, volume 4 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥21,100
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥21,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100
利用可能性
not available in USA
外径 × H
14.7 mm × 45 mm
セプタム厚
1.5 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)