Merck
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥15,500
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥15,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.43
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
詳細
durometer: 45° shore A
特徴
closure type crimp seal
open center
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 3.0 mm
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with CTC CombiPAL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Recommended for: CTC Combi-PAL.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)