Merck
SU860065
Supelco
ヘッドスペースバイアル、ベベル型瓶口、丸底
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
beveled finish clear glass
round bottom
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
容量
5 mL
フィッティング
for crimp seal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)