Merck
24754
Supelco
スナップリングバイアル用密閉容器
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥4,480
¥4,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥4,480
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
¥4,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE liner
polypropylene seal
特徴
closure type snap ring seal
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
直径
11 mm
適合性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)