Merck
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHOHCH3
分子量:
60.10
UNSPSCコード:
12191601
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
univAR
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)