Merck
SAAR4970560
フェロイン指示薬 溶液
別名:
1,10-フェナントロリン硫酸鉄(II)錯体, o-フェナントロリン硫酸第一鉄錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Fe(C12H8N2)3]SO4
CAS番号:
分子量:
692.52
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 100 mL (SAAR4970560JT)
SMILES記法
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChI Key
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable as Indicator for Redox Reactions
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAAR4970560JT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)