Merck
SAAR4943000
ペンタン
uniLAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
蒸気密度
2.48 (vs air)
製品種目
uniLAB
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
包装
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4943000LC)
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)