安全性情報
PTCO100
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA色参照標準液
ASTM D 1209 (ASTM colour 100)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is an analytical standard, manufactured and tested according to the ISO 9001 Quality system. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
アプリケーション
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 100) colour reference standard is used with coloured solutions that show light absorption properties identical to those of the platinum-cobalt scale. It may be used as a colour standard for visual analysis of colour following ASTM D 1209 test method.citation
特徴および利点
  • Produced under ISO 9001 Quality management system
  • Available with a certificate of analysis and MSDS
  • Full traceability to international standards
  • Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
  • Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months of shelf life
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PTCO100-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)