安全性情報
PTCO000
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA色参照標準液
ASTM D 1209 (ASTM colour 0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard is compliant to ASTM method D 1209.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
アプリケーション
The color reference solution finds its use in routine calibration of colour measuring instruments and validation of test results.
特徴および利点
  • ISO 9001 certified
  • Traceable to international standards
  • Available as 500 mL in tamper evident packaging
  • 12 months shelf life
  • Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PTCO000-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)